Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 8 mm, nero, foro centrale, filettatura 8-425, setto assemblato
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
188.00€ - 497.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Quantità | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11782428
|
Fisherbrand™
08 15 0460 |
Natural Rubber/TEF | Red-Orange, Transparent, Black | 1.3 mm |
188.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11757567
|
Fisherbrand™
08 15 1637 |
PTFE/Butyl | Gray, Red, Black | 1.3 mm |
191.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11844800
|
Fisherbrand™
08 15 0886 |
Silicone/PTFE | Dark Blue, White, Black | 1.3 mm |
322.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11823560
|
Fisherbrand™
08 15 1449 |
Silicone/PTFE | Red, White, Black | 1.3 mm |
497.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11792428
|
Fisherbrand™
08 15 0293 |
Silicone/PTFE | Rosso, Bianco, Nero | 1.3 mm |
313.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11702438
|
Fisherbrand™
08 15 0294 |
Silicone/PTFE | Red, White, Black | 1 mm |
392.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11814800
|
Fisherbrand™
08 15 0427 |
Silicone/PTFE | Cream, Red, Black | 1.5 mm |
296.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11894800
|
Fisherbrand™
08 15 1965 |
Red Rubber/PTFE | Beige, Red-Orange, Black | 1 mm |
188.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- 8mm
- PP
- Screw Cap
- Black
- Center hole
- 8-425 thread
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
8 mm | |
Polypropylene | |
GC, HPLC | |
100 |