Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 8-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca:  Fisherbrand™ 08 15 0654
169.10 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11747567
  • 179.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 8mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Closed top
  • 8-425 thread
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Natural Rubber/TEF
8 mm
GC, HPLC
1.3 mm
Red-Orange, Transparent, Black
Polypropylene
100
Screw Cap