Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 8-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
15.20€ - 311.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Quantità | 100 |
Tipo | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11747567
|
Fisherbrand™
08 15 0654 |
Natural Rubber/TEF | Red-Orange, Transparent, Black | 1.3 mm |
179.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11884800
|
Fisherbrand™
08 15 1653 |
PTFE/Butyl | Gray, Red, Black | 1.3 mm |
196.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11834800
|
Fisherbrand™
08 15 0709 |
Silicone/PTFE | Blue Transparent, White, Black | 1.3 mm |
311.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11864800
|
Fisherbrand™
08 15 1040 |
Silicone/PTFE | Red, White, Black | 1.3 mm |
300.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16388347
|
Fisherbrand™
08 15 1192 |
Silicone/PTFE | Cream, Red, Black | 1.5 mm | N/A | ||||
15552300
|
Fisherbrand™
08 15 2105 |
Red Rubber/PTFE | Beige, Red-Orange, Black | 1 mm | N/A | ||||
16398347
|
Fisherbrand™
08 15 2105 |
Red Rubber/PTFE | Beige, Red-Orange, Black | 1 mm |
168.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- 8mm
- PP
- Screw Cap
- Black
- Closed top
- 8-425 thread
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
8 mm | |
GC, HPLC | |
Screw Cap |
Polypropylene | |
100 |