Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 8-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca:  Fisherbrand™ 08 15 2105
Codice prodotto. 15552300
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 8mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Closed top
  • 8-425 thread
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Red Rubber/PTFE
8 mm
GC, HPLC
1 mm
Beige, Red-Orange, Black
Polypropylene
100
Screw Cap