Learn More
9,10-Diphenylanthracene, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11497687
9,10-Diphenylanthracene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11497687
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11497687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15714.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
9,10-Diphenylanthracene acts as a sensitizer in chemiluminescence. It is used in light sticks in order to produce blue light. It is also useful in blue organic light-emitting diodes (OLEDs) and OLED-based displays. Further, it plays an important role in the preparation of 9,10-difluoro-9,10-diphenyl-9,10-dihydro-anthracene. In addition to this, it is used as an organic semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
9,10-Diphenylanthracene acts as a sensitizer in chemiluminescence. It is used in light sticks in order to produce blue light. It is also useful in blue organic light-emitting diodes (OLEDs) and OLED-based displays. Further, it plays an important role in the preparation of 9,10-difluoro-9,10-diphenyl-9,10-dihydro-anthracene. In addition to this, it is used as an organic semiconductor.
Solubility
Soluble in ethanol, chloroform, benzene and carbon disulfide. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1499-10-1
Formula molecolare C26H18
Molecular Weight (g/mol) 330.43
Numero MDL MFCD00001253
InChI Key FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standardVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 15159
ChEBI CHEBI:51676
IUPAC Name 9,10-diphenylanthracene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 9,10-Diphenylanthracene
Punto di fusione 248°C to 254°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 1914010
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,chloroform,benzene and carbon disulfide. Insoluble in water.
Peso formulazione 330.43
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS16I039 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/06/2022 Catalog NumberA15714.03,A15714.14,A15714.06
Numero di lottoR31F018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA15714.03,A15714.14,A15714.06
Numero di lottoP24A034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15714.03,A15714.14,A15714.06
Numero di lottoL20W037 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15714.03,A15714.14,A15714.06
Numero di lotto90009194 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15714.03,A15714.14,A15714.06
Titolo del prodotto
9,10-Diphenylanthracene, 99%, Thermo Scientific Chemicals >