Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Plastic Vial, Wide Opening, Concave Bottom
Universally compatible on almost all autosamplers.
239.00€ - 259.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Stile collo | Short Thread |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11814940
|
Fisherbrand™
11 19 1516 |
Amber |
239.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11727597
|
Fisherbrand™
11 19 1205 |
Trasparente |
259.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Universally compatible on almost all autosamplers, thereby rationalization of other 1.5 mL vials, as for instance 11 mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 and 10-425, is possible
- Vials with integrated Micro-Insert are available in amber glass
Specifica
11.6 mm | |
1.85 mL | |
Short Thread | |
Slightly Concave | |
1.5 mL | |
32 mm | |
ND9 |
Polypropylene | |
GC, HPLC | |
Polyethylene Bag | |
<110 μL | |
Fondo piatto | |
100 | |
No |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Plastic Vial, Wide Opening, Concave Bottom