Learn More
uvex 95798 Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport
Marca: uvex 9579837
17.63 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No. 9579.8
- Sizes: 35 to 52
Specifica
Black | |
Microvelour | |
Single-use | |
Standard Width | |
No |
Uvex 1 Sport | |
37 | |
Unisex | |
Yes | |
Insoles |
Titolo del prodotto
uvex 95798 Insole For Uvex 1 Sport - Width 11 > Uvex 1 Sport, 95798 Insole, Width: 11, Size: 37