Learn More
uvex 95798 Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport
Marca:  uvex 9579849
17.63 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17288981
  • 19.85€ / 1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Full-surface foot shock absorption
  • Highly breathable and moisture-absorbent material
  • Shock absorption zones support natural foot movement
  • Skin compatibility and pleasant surface structure
  • Supports foot arch
  • Article No. 9579.8
  • Sizes: 35 to 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Black
Microvelour
Single-use
Standard Width
No
Uvex 1 Sport
49
Unisex
Yes
Insoles
Titolo del prodotto
uvex 95798 Insole For Uvex 1 Sport - Width 11 > Uvex 1 Sport, 95798 Insole, Width: 11, Size: 49