Learn More
Uvex 95980 Insole For Uvex Naturform - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex Performance (Naturform)
17.54€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Uvex Naturform |
Materiale | Microvelour |
Monouso | Reusable |
Sesso | Unisex |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17219021
|
Uvex
9598038 |
38 | N/A | N/A | N/A | |||||
17229021
|
Uvex
9598039 |
39 | N/A | N/A | N/A | |||||
17239021
|
Uvex
9598040 |
40 | N/A | N/A | N/A | |||||
17249021
|
Uvex
9598041 |
41 | N/A | N/A | N/A | |||||
17259021
|
Uvex
9598042 |
42 | N/A | N/A | N/A | |||||
17269021
|
Uvex
9598043 |
43 | N/A | N/A | N/A | |||||
17279021
|
Uvex
9598044 |
44 | N/A | N/A | N/A | |||||
17289021
|
Uvex
9598045 |
45 | N/A | N/A | N/A | |||||
17299021
|
Uvex
9598046 |
46 | N/A | N/A | N/A | |||||
17209031
|
Uvex
9598047 |
47 | N/A | N/A | N/A | |||||
17219031
|
Uvex
9598048 |
48 | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No: 9598.0
- Sizes: 38 to 48
Specifica
Black | |
Microvelour | |
Unisex | |
Yes |
Uvex Naturform | |
Reusable | |
Standard width | |
No |
Titolo del prodotto
Uvex 95980 Insole For Uvex Naturform - Width 11