Learn More
Fisherbrand™ Piastre per PCR da 96 pozzetti con bordo medio
Compatibile direttamente con tutti i più importanti termociclatori, inclusi gli strumenti ABI, possono essere utilizzati nei sequenziatori per pozzetti ABI 96 senza adattatori
Marca: Fisherbrand™
46.34 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21639" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.56700kg
Descrizione
Directly compatible with all major thermal cyclers, including ABI instruments—can be used in ABI 96-well sequencers without adapters
- Polipropilene vergine
- Pozzetti con fondo trasparente per la visibilità del campione
- Design a bordo rialzato
- Sigillabili con pellicole e fogli adesivi, sigillatori termici e strisce di tappi
- Volume massimo di 300μl se utilizzati con adesivi e sigillatori automatici
- Angolo tagliato e griglia alfanumerica
- Prodotte in camera sterile
Specifica
Standard | |
Incolore | |
Semi | |
96 | |
Yes |
8 x 12 | |
PCR Microplate | |
Polipropilene | |
Applicazioni PCR, RT-PCR |