Learn More
Fisherbrand™ Piastre per PCR da 96 pozzetti con bordo medio
Compatibile direttamente con tutti i più importanti termociclatori, inclusi gli strumenti ABI, possono essere utilizzati nei sequenziatori per pozzetti ABI 96 senza adattatori
120.00€ - 169.25€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Product Type | PCR Microplate |
Skirt Style | Semi |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12144122
|
Fisherbrand™
|
Yellow |
122.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11889261
|
Fisherbrand™
|
Blue |
120.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12114122
|
Fisherbrand™
|
Red |
122.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12104122
|
Fisherbrand™
|
Incolore |
169.25€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12134122
|
Fisherbrand™
|
Green |
122.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Directly compatible with all major thermal cyclers, including ABI instruments—can be used in ABI 96-well sequencers without adapters
- Polipropilene vergine
- Pozzetti con fondo trasparente per la visibilità del campione
- Design a bordo rialzato
- Sigillabili con pellicole e fogli adesivi, sigillatori termici e strisce di tappi
- Volume massimo di 300μl se utilizzati con adesivi e sigillatori automatici
- Angolo tagliato e griglia alfanumerica
- Prodotte in camera sterile
Specifica
Standard | |
PCR Microplate | |
Polypropylene | |
PCR, RT-PCR applications |
8 x 12 | |
Semi | |
96 | |
Yes |