Learn More
Corning™ Piastre piene nere o bianche Costar™ da 96 pozzetti
GREENER_CHOICE
In polistirene di grado medicale per garantire resistenza. Le micropiastre in polistirene bianche o nere Corning™ a 96 pozzetti sono utilizzate per saggi in fluorescenza e luminescenza. Lotto testato per opacità e bassa fluorescenza/luminescenza di fondo.
Marca:  Corning™ 3912
372.98 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10002551
  • 457.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Designed to reduce well-to-well cross-talk
  • White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
  • Black microplates have low background fluorescence and minimize light scattering.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    Standard
    8 x 12
    Polistirene
    Da 75 a 200 μl
    Non-treated
    Idrofobico in natura lega le biomolecole tramite interazioni passive. Per l'Immobilizzazione di molecole grandi, come gli anticorpi, che presentano ampie regioni idrofobiche
    25/Pk.
    Without Lid
    Bianco
    96
    Non-sterile
    Flat Bottom (F-well)
    100/Cs.
    100/Cs.