Learn More
Corning™ Piastre piene nere o bianche Costar™ da 96 pozzetti
In polistirene di grado medicale per garantire resistenza. Le micropiastre in polistirene bianche o nere Corning™ a 96 pozzetti sono utilizzate per saggi in fluorescenza e luminescenza. Lotto testato per opacità e bassa fluorescenza/luminescenza di fondo.
441.92€ - 530.59€
Specifica
Materiale | Polistirene |
---|---|
No. of Wells | 96 |
Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 75 a 200 μl |
Sterilità | Non-sterile |
Forma pozzetto | Fondo piatto |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10679141
|
Corning™
3922 |
Bianco | Non-sterile | High Binding |
492.07€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10133811
|
Corning™
3925 |
Nero | Non-sterile | High Binding |
492.07€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10002551
|
Corning™
3912 |
Bianco | Non-sterile | Non-treated |
441.92€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10022561
|
Corning™
3915 |
Nero | Non-sterile | Non-treated |
530.59€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Interferenza minima tra i pozzetti
- Le micropiastre bianche migliorano i segnali luminescenti e hanno una bassa luminescenza di fondo
- Le micropiastre nere hanno una bassa fluorescenza di fondo e riducono al minimo la dispersione della luce
- Volumi di esercizio consigliati da 75 a 200μl
- Disponibili non trattate per dosaggi basati su soluzioni, ad alta capacità legante per immunodosaggi, oppure trattate per colture di tessuti per la crescita cellulare
- Polistirene di grado medicale
- Volume del pozzetto: Da 320μl a 360μl
- Volume di esercizio: Da 75μl a 200μl
- Scelta tra fondo piatto, sferico o a V
- Le superfici trattate non sono rivestite, non necessitano di manipolazione speciale e sono stabili a temperatura ambiente
- Le micropiastre sterili sono trattate con irraggiamento gamma e certificate apirogene
- Ideali per diluizioni seriali, saggi per emoagglutinazione o precipitazione e per applicazioni di conservazione generali
- Le dimensioni della piastra soddisfano gli standard industriali proposti
Specifica
Polistirene | |
Da 75 a 200 μl | |
Fondo piatto |
96 | |
Non-sterile |