Learn More
Corning™ Piastre piene nere o bianche Costar™ da 96 pozzetti
In polistirene di grado medicale per garantire resistenza. Le micropiastre in polistirene bianche o nere Corning™ a 96 pozzetti sono utilizzate per saggi in fluorescenza e luminescenza. Lotto testato per opacità e bassa fluorescenza/luminescenza di fondo.
Marca: Corning™ 3915
Descrizione
Specifica
Nero | |
96 | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) |
Polistirene | |
Da 75 a 200 μl | |
Non-treated | |
Immobilizzazione di molecole grandi, quali anticorpi, che presentano ampie regioni idrofobiche |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
COR001 Lifescience Guid
Dimensione file: 7 MB
Titolo del prodotto
Corning™ Piastre piene nere o bianche Costar™ da 96 pozzetti > Black; Standard; No; None; Flat