Learn More
Corning™ Piastre piene nere o bianche Costar™ da 96 pozzetti
In polistirene di grado medicale per garantire resistenza. Le micropiastre in polistirene bianche o nere Corning™ a 96 pozzetti sono utilizzate per saggi in fluorescenza e luminescenza. Lotto testato per opacità e bassa fluorescenza/luminescenza di fondo.
Marca: Corning™ 3925
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Nero | |
96 | |
Non-sterile | |
Fondo piatto | |
100/Cs. | |
100/Cs. |
Without Lid | |
4 inner packs of 25 | |
Polistirene | |
Da 75 a 200 μl | |
High Binding | |
In grado di legare biomolecole di dimensioni medie (>10 kD) e grandi caratterizzate da gruppi ionici e/o regioni idrofobiche. | |
25/Pk. |