Learn More
Tocris Bioscience™ A 366
Potent and selective G9a/GLP inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 5163/50
Codice prodotto. 18770298
  • 1270.00€ / 50mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
A 366 is a potent and selective G9a/GLP histone lysine methyltransferase inhibitor (IC50 = 3.3 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for G9a/GLP over 21 other methyltransferases. Decreases levels of lysine 9 dimethylation on histone H3 (H3K9Me2) in PC3 cells.
Specifica
Specifica
>98%
A 366
A 366
50 mg
329.44
For Research Use Only