Learn More
Tocris Bioscience™ A 366
Potent and selective G9a/GLP inhibitor
317.00€ - 1270.00€
Specifica
Purezza | >98% |
---|---|
Product Type | A 366 |
Peso molecolare | 329.44 |
Inibitori | A 366 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18713968
|
Tocris Bioscience™
5163/10 |
10 mg |
317.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18770298
|
Tocris Bioscience™
5163/50 |
50 mg |
1270.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Potent and selective G9a/GLP histone lysine methyltransferase inhibitor (IC50 = 3.3 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for G9a/GLP over 21 other methyltransferases. Decreases levels of lysine 9 dimethylation on histone H3 (H3K9Me2) in PC3 cells.Specifica
>98% | |
A 366 | |
329.44 | |
A 366 |
For Research Use Only