Learn More
A-549 (human lung carcinoma) Whole cell lysate, Denatured; Abnova
Marca:  Abnova L025V1.200ug
Codice prodotto. 16019575
  • 112.00€ / 200µg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Western Blotting
Specifica
Specifica
Western Blot
Whole cell lysate (denatured)
Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay). The lysate was mixed in 5X Sample Buffer to become final 1X Sample Buffer as Storage Buffer. The lysate was heated at 95°C for 5 min, and cooled rapidly.
200 μg
Human
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Lung
Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
In ready-to-use 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue).
3 mg/mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • A-549 (human lung carcinoma) whole cell lysate (denatured)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-mercaptoethanol
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
A-549 (human lung carcinoma) Whole cell lysate, Denatured; Abnova > 50μg