Learn More
A-867744, MedChemExpress
MedChemExpress A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
Marca: Medchem Express HY-12149
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.Specifica
A-867744 | |
Off-White | |
C20H19ClN2O3S | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.21 mM) | |
402.89 | |
95.06% | |
Solid |
1000279-69-5 | |
Research | |
10 mg | |
O=S(C1=CC=C(C=C1)N2C(C)=C(C=C2C3=CC=C(C=C3)Cl)C(CC)=O)(N)=O | |
402.89 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only