Learn More
A-867744, MedChemExpress
MedChemExpress A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
166.05€ - 996.30€
Specifica
Materiale o nome chimico A-867744
CAS 1000279-69-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H19ClN2O3S
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marke Quantità Preis Menge & Verfügbarkeit  
16481237
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Medchem Express
HY-12149
50 mg
557.55€
50mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16465756
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Medchem Express
HY-12149
100 mg
996.30€
100mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16444998
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Medchem Express
HY-12149
10 mg
166.05€
10mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
Spezifikation
Spezifikation
A-867744
Off-White
C20H19ClN2O3S
O=S(C1=CC=C(C=C1)N2C(C)=C(C=C2C3=CC=C(C=C3)Cl)C(CC)=O)(N)=O
402.89
Research
Neuroscience-Neuromodulation
1000279-69-5
Research
DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.21 mM)
402.89
95.06%
Solid
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt