Learn More
A-867744, MedChemExpress
MedChemExpress A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
166.05€ - 996.30€
Specifica
Materiale o nome chimico | A-867744 |
---|---|
CAS | 1000279-69-5 |
Colore | Off-White |
Note sul grado di purezza | Research |
Formula molecolare | C20H19ClN2O3S |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marke | Quantità | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16481237
|
Medchem Express
HY-12149 |
50 mg |
557.55€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16465756
|
Medchem Express
HY-12149 |
100 mg |
996.30€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16444998
|
Medchem Express
HY-12149 |
10 mg |
166.05€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Beschreibung
A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.Spezifikation
A-867744 | |
Off-White | |
C20H19ClN2O3S | |
O=S(C1=CC=C(C=C1)N2C(C)=C(C=C2C3=CC=C(C=C3)Cl)C(CC)=O)(N)=O | |
402.89 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation |
1000279-69-5 | |
Research | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.21 mM) | |
402.89 | |
95.06% | |
Solid |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.