Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A10 Refrigerated Circulators
A10 refrigerated bath circulators provide efficient cooling for open and closed applications, with temperatures ranging from -10° to +100°C and 6L maximum bath volume.
Marca:  Thermo Scientific™ 1565101
4114.91 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11600931
  • 5025.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ ARCTIC A10 Refrigerated Circulators >