Learn More
Kimberly-Clark™ Camici da laboratorio Kimtech™ A7 P+™
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Descrizione
- Conformità garantita:- DPI Cat III secondo normativa UE 2016/425: protezione limitata da schizzi di sostanze chimiche di Tipo 6 (PB)- EN1149-1 Indumenti antistatici - Resistenza a rottura EN ISO 13934-1 Classe 1 di 3 - Resistività di superficie EN 1149-1 < 5 x 1010 ohm- Test di dispersione di particelle (Tamburo di Helmke) IEST-RP-CC003.3 Categoria II- Efficienza filtrante su batteri (3.0 μm) ASTM F2100 >99%
- Camici da laboratorio monouso di qualità elevata con triple cuciture e materiale traspirante multistrato
- Eccellente protezione totale grazie a dettagli tra cui colletto alla coreana alto, passanti per i pollici e maniche extra lunghe predisposte per il fissaggio di guanti da laboratorio sul camice
- Il materiale traspirante del camice vanta un'elevata protezione da particelle e batteri (con un'efficienza di filtrazione del 99%)
- I camici sono confezionati singolarmente e idonei all'uso negli ambienti ISO 7 (Grado C)
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Riciclabile
Specifica
Specifica
Product Type | Camice da laboratorio A7 P+ |
Size | Small |
Materiale | SMS, Polypropylene, Polyethylene Laminate |
Colore | Bianco |
Tipo di chiusura | Zipper |
Stile polso | Elastic |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Resistenza | None |
Stile | Below Hip-length |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Lab Gloves Brochure
Dimensione file: 3.4 MB
Kimtech Cleanroom Apparel Brochure
Dimensione file: 1.6 MB
Cosmetic and chemical industries
Dimensione file: 3.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Dimensione file: 7.7 MB
Titolo del prodotto
Kimberly-Clark™ Camici da laboratorio Kimtech™ A7 P+™ >