Learn More
Multiroir Controlec™ Tilting Trays for ABS Storage Unit
Tilt and/or remove the Multiroir Controlec™ Tilting Trays for ABS Storage Unit for a flexible and versatile arrangement of your items to be stored.
35.80€ - 298.00€
Specifica
Colore | Transparent |
---|---|
Materiale | ABS |
Forma | Rectangular |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Removable tilt-able drawer unit |
Product Type | Tilt Bin |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11734581
|
Multiroir Controlec™
50002 |
299x600x353 mm |
298.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11744581
|
Multiroir Controlec™
50003 |
197x600x240 mm | N/A | ||||||
15178042
|
Multiroir Controlec™
50003 |
197x600x240 mm |
94.55€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11774581
|
Multiroir Controlec™
50006 |
91x600x113 mm | N/A | ||||||
11754581
|
Multiroir Controlec™
50004 |
168x600x207 mm |
110.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11784581
|
Multiroir Controlec™
50009 |
62x600x77 mm |
35.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Storage unit is stackable
- Tilting tray material: ABS
- Tilting trays in various sizes
Specifica
Transparent | |
Rectangular | |
Tilt Bin |
ABS | |
Removable tilt-able drawer unit | |
600 mm |