Learn More
Tocris Bioscience™ AC 5216
Selective TSPO ligand
292.00€ - 1150.00€
Specifica
Purezza | >98% |
---|---|
Product Type | AC 5216 |
Peso molecolare | 401.46 |
Inibitori | AC 5216 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18756218
|
Tocris Bioscience™
5281/10 |
10 mg |
292.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18789806
|
Tocris Bioscience™
5281/50 |
50 mg |
1150.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Ligand of translocator protein (TSPO, peripheral benzodiazepine receptor). Exhibits high affinity for TSPO in rat whole brain (Ki = 0.297 nM), and high potency against human and rat glial TSPO (IC50 values are 2.73 and 3.04 nM respectively). Displays no noticeable binding to a number of other receptors, transporters or ion channels. Also displays anxiolytic and antidepressant effects in rodent models, without inducing benzodiazepine-like adverse effects.Specifica
>98% | |
AC 5216 | |
401.46 | |
AC 5216 |
For Research Use Only