Learn More
Tocris Bioscience™ Ac-Cys-NHMe
Building block for the lysine acylation using conjugating enzymes (LACE) technique
184.00€ - 700.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | (2R)-2-(Acetylamino)-3-mercapto-N-methylpropanamide |
---|---|
CAS | 10061-65-1 |
Bersaglio | Unnatural Amino Acids |
Formula molecolare | C6H12N2O2S |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30000012
|
Tocris Bioscience™
7936/10 |
10 mg |
184.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30000025
|
Tocris Bioscience™
7936/50 |
50 mg |
700.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Ac-Cys-NHMe is a non-canonical amino acid that is an essential building block for lysine acylation using conjugating enzymes (LACE) technique. LACE is a chemoenzymatic approach that uses an E2 small ubiquitin-like modifier (SUMO)-conjugating enzyme, Ubc9, to conjugate peptide thioesters containing a C-terminal ubiquitin-derived sequence (LRLRGG) to a lysine residue located in a recognition sequence (IKQE) on a protein via an isopeptide bond. Ac-Cys-NHMe can be reacted with a peptide hydrazide to form a reactive peptide thioester, which is the substrate for Ubc9. LACE enables the site-specific modification of proteins at lysine residues to allow attachment of biochemical probes such as fluorophores to proteins or to engineer proteins for site-specific delivery.Specifica
(2R)-2-(Acetylamino)-3-mercapto-N-methylpropanamide | |
10061-65-1 | |
Unnatural Amino Acids | |
C6H12N2O2S |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at -20°C