Learn More
Thermo Scientific™ Filtration Hardware, Accessories, and Spare Parts
Designed for use in a wide range of applications, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtration hardware and accessories can be used in conjunction with our various lines of filtration devices.
18.20€ - 1755.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10634212
|
Thermo Scientific™
DS0390-0070 |
Filling Bell |
44.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10243971
|
Thermo Scientific™
DS0397-0010 |
Filter Funnel Adapter |
64.60€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10090352
|
Thermo Scientific™
710300-0004 |
O-Rings |
36.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10182541
|
Thermo Scientific™
710300-0001 |
O-Rings and Gaskets |
35.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10693252
|
Thermo Scientific™
710300-0005 |
Vacuum Caps and Tubing Adapter |
18.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10132641
|
Thermo Scientific™
710300-0006 |
Vacuum Tubing Adapters |
20.50€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10673062
|
Thermo Scientific™
DS0395-0708 |
Vacuum Gasket |
72.65€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10315751
|
Thermo Scientific™
DS0345-0001 |
Vacuum Manifold |
1755.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12746697
|
Thermo Scientific™
710345-0010 |
Filter Manifold Stopcock |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10566551
|
Thermo Scientific™
710300-0003 |
Sterilization Plates and O-Rings |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10052201
|
Thermo Scientific™
710315-0003 |
Cover with 3 TPE Caps |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Designed for use in a wide range of applications, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtration hardware and accessories can be used in conjunction with our various lines of filtration devices.
Designed for use in a wide range of applications, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtration hardware and accessories can be used in conjunction with our various lines of filtration devices.