Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for RT2 Hotplate, RT2 Basic and Advanced Hotplate Stirrers
Use these accessories to optimize the performance of your Thermo Scientific™ RT2 Hotplate, RT2 Basic and Advanced Hotplate Stirrers.
Marca:  Thermo Scientific™ 88880143
Codice prodotto. 15218904
  • 38.39€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use these accessories to optimize the performance of your Thermo Scientific™ RT2 Hotplate, RT2 Basic and Advanced Hotplate Stirrers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Support Rod (Ø12mm, 400mm, M10)
RT2 Series Hotplate/Stirrers
Instrument Spare Parts