Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for RT2 Hotplate, RT2 Basic and Advanced Hotplate Stirrers
Use these accessories to optimize the performance of your Thermo Scientific™ RT2 Hotplate, RT2 Basic and Advanced Hotplate Stirrers.
8.44€ - 212.06€
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15288894
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88880141
Heating Bath
40.20€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15218904
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88880143
Support Rod (Ø12mm, 400mm, M10)
38.39€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15298894
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88880142
Transparent Shield (PC)
29.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15248904
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88880147
Temperature Probe (PT 100, SN-8-4 connector sensor), Available for RT2 Advanced Hotplate Stirrer only
106.53€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15258904
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88880148
C-5, Clamp Holder (PP body, 12 mm), Available for RT2 Advanced Hotplate Stirrer only
8.44€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15878784
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88880149
3 Prong Clamp (60mm grip), Avaialble for RT2 Advanced Hotplate Stirrer only
15.48€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15278904
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88880150
Temperature Probe (PT100, A Class, 400°C), Avaialble for RT2 Advanced Hotplate Stirrer only
212.06€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use these accessories to optimize the performance of your Thermo Scientific™ RT2 Hotplate, RT2 Basic and Advanced Hotplate Stirrers.