Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for the LP Vortex Mixer
Optimize flexibility and performance by using Thermo Scientific™ Accessories for LP Vortex Mixers.
13.95€ - 16.48€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vortex Mixer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15248874
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88880118
Rubber Platform
16.28€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15258874
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88880119
Rubber Platform (embossing type) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15268874
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88880120
Tube Holder with Insert Retainer (dia. 10mm) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15288874
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88880121
Supporto per provette con blocco inserto (diam. 12 mm)
16.48€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15208884
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88880124
Tube Holder with Insert Retainer (dia. 25mm) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15278874
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88880122
Tube Holder with Insert Retainer (dia. 15mm) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Optimize flexibility and performance by using Thermo Scientific™ Accessories for LP Vortex Mixers.
  •  Warranty: 2 years
Specifica
Specifica
Vortex Mixer
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.