Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for the LP Vortex Mixer
Optimize flexibility and performance by using Thermo Scientific™ Accessories for LP Vortex Mixers.
Marca:  Thermo Scientific™ 88880124
Codice prodotto. 15208884
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Optimize flexibility and performance by using Thermo Scientific™ Accessories for LP Vortex Mixers.
  •  Warranty: 2 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tube Holder
25 mm
Tube Holder with Insert Retainer (dia. 25mm)
Vortex Mixer
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Accessories for the LP Vortex Mixer > Tube Holder with Insert Retainer (25mm dia.)
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.