Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Tube Revolver
Optimize the performance of your Thermo Scientific™ Tube Revolver by using these accessories.
Marca:  Thermo Scientific™ 88881007
Codice prodotto. 15208914
  • 10.95€ / pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Optimize performance by using Thermo Scientific™ Accessories for Tube Revolver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tubes
Paletta rotante
Agitatore rotante/oscillante
1.5/2 mL
Palette 1.5 ml/2 ml
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Accessories for Tube Revolver > Paddles 1.5mL/2mL