Learn More
Fisher Scientific™ Accu100 Ultrapure Water System
Ultrapure water for critical laboratory applications. Fisherbrand™ Accu100 Ultrapure Water System used to produce Type I ultrapure water from RO, distilled or deionized water.
4575.00€ - 7135.00€
Specifica
Contenuto batterico <0.1 CFU/mL
Sorgente acqua di alimentazione Distilled, DI, RO, EDI
Portata 1.0 to 1.5 L/min. at 25°C
Resistività 18.2 Mohm.cm at 25°C
Modello Accu100
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
15489749
Vedere i documenti
Fisher Scientific™
RS2200QSSK
ACCU100 Ultrapure Water System
4575.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15499749
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Scientific™
RS2200QUVK
ACCU100 UV Ultrapure Water System
5555.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15409759
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Scientific™
RS2200QUVPK
ACCU100 UV Ultrapure Water System, with Dispenser
7135.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 02-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Independent Ultrapure water dispenser
  • Remote dispenser has built-in high precision resistivity sensor with cell constant of 0.01cm-1 to measure quality of ultrapure water just prior to dispensing point
  • Volumetric dispensing and calibration
  • Handle is 360° rotatable and detachable from its support for effortless and instant dispensing with maximum flexibility
Multi-functional control panel
  • Volumetric dispensing and calibration
  • Alarms and maintenance info on large color LCD screen
  • Real-time monitoring of system status: Product water quality/resistivity and Cartridge/UV lamp remaining service life
AccuQuatro U Pack
  • Patented large capacity ultrapurification cartridge
  • Minimal dead water volume
  • Production of ion-free and organic-free ultrapure water
  • Choices of ultrapurification cartridges for feed water types
Specifica
Specifica
<0.1 CFU/mL
1.0 to 1.5 L/min. at 25°C
Accu100
5°C to 45°C
21 cm
44 cm
Distilled, DI, RO, EDI
18.2 Mohm.cm at 25°C
<1/mL
8.26 in.
17.3 in.
35 cm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisher Scientific™ Accu100 Ultrapure Water System