Learn More
Fisher Scientific™ Accu500 Water System
Exceeds ASTM, CLSI, CAP, and ISO Type I water standards. Fisher Scientific™ Accu500 Water System is a versatile purification system that can be used in a number of ways.
8265.00€ - 11795.00€
Specifica
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Tipo di acqua prodotto Tap Water
Resistività 18.2 Mohm.cm
Pressione acqua di alimentazione 1 to 6 bar
Modello Accu500
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Tipo Portata RO Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Portata RO Prezzo Quantità e disponibilità  
15409699
Vedere i documenti
Fisher Scientific™
RD0P0100EK
Accu500 Ultrapure Water System 10 L/hr.
8265.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15419699
Vedere i documenti
Fisher Scientific™
RD0P010UEK
Accu500 UV Ultrapure Water System 10 L/hr.
9245.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15409709
Vedere i documenti
Fisher Scientific™
RD0PP10UEK
Accu500 UV Ultrapure Water System, with Dispenser 10 L/hr.
10825.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15429699
Vedere i documenti
Fisher Scientific™
RD0P0150EK
Accu500 Ultrapure Water System 15 L/hr.
8420.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15439699
Vedere i documenti
Fisher Scientific™
RD0P015UEK
Accu500 UV Ultrapure Water System 15 L/min.
9395.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15419709
Vedere i documenti
Fisher Scientific™
RD0PP15UEK
Accu500 UV Ultrapure Water System, with Dispenser 15 L/hr.
10985.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15449699
Vedere i documenti
Fisher Scientific™
RD0P0200EK
Accu500 Ultrapure Water System 20 L/hr.
8915.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15459699
Vedere i documenti
Fisher Scientific™
RD0P020UEK
Accu500 UV Ultrapure Water System 20 L/hr.
9895.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15429709
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Scientific™
RD0PP20UEK
Accu500 UV Ultrapure Water System, with Dispenser 20 L/hr.
11475.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15469699
Vedere i documenti
Fisher Scientific™
RD0P0300EK
Accu500 Ultrapure Water System 30 L/hr.
9235.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15439709
Vedere i documenti
Fisher Scientific™
RD0PP30UEK
Accu500 UV Ultrapure Water System, with Dispenser 30 L/hr.
11795.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15479699
Vedere i documenti
Fisher Scientific™
RD0P030UEK
Accu500 UV Ultrapure Water System 30 L/hr.
10210.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
18.2 Mohm.cm
Accu500
1.5 L/min.
30 cm
51 cm
Tap Water
1 to 6 bar
<1/mL with 0.2μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge
5°C to 45°C
48 cm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisher Scientific™ Accu500 Water System