Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ PREP XL C8 HPLC Columns
Achieve purification of moderately hydrophobic analytes on this solid core column.
421.79€ - 9669.86€
Specifica
Pressione max 4300 psi (295 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 80 Å
Surface Area 90 m²/g
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
16328626
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74204-018823A
8 mm 10 mm
421.79€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16338626
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74204-019023A
20 mm 10 mm
796.85€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16348626
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74204-029023A
20 mm 20 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16358626
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74204-059070A
50 mm 10 mm
2463.32€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16368626
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74204-059270A
50 mm 20 mm
5241.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16378626
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74204-109070A
100 mm 10 mm
3058.08€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16388626
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74204-109270A
100 mm 20 mm
7128.49€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16398626
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74204-159070A
150 mm 10 mm
3481.85€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16308636
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74204-159270A
150 mm 20 mm
9669.86€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Improve conventional HPLC methods for your scale up purification needs by using Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 preparative HPLC columns. Rugged 4μm solid-core particles guarantee high-efficiencies within standard HPLC pressure limits. Our high coverage C8 bonded phase delivers optimal retention of analytes with moderate hydrophobicity. These columns come in a wide range of dimensions and an option for XtendedLife hardware which improves column lifetime by maintaining a uniform packed bed.
Lower Hydrophobic Retention
  • Recommended for moderately hydrophobic analytes or when a less hydrophobic phase provides optimum retention.
  • C8 (USP L7) selectivity.
High-Efficiency Separations for Enhanced Resolution and Sensitivity
  • Core-enhanced technology 4μm particles and narrow particle size distribution reduce band broadening and improve separation efficiencies for conventional HPLC methods.
  • High surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing.
Preparative HPLC Column Hardware Options - based on column inner diameter (i.d.) and column performance needs.
Standard Threaded and Standard Flange Hardware
  • Designed for standard applications, expertly packed and robustly designed to provide versatile products for routine use.
  • Standard threaded hardware for column i.d. < 40mm.
  • Standard flange hardware for column i.d. ≥ 40mm.
  • Standard hardware can be modified on request to be compatible with SFC.
XtendedLife Hardware
  • Improves column lifetime by incorporating an internal Dynamic Axial Compression (DAC) system, ensuring the media bed is continuously packed tightly.
  • Compatible with SFC and is available in dimensions up to 50mm i.d.
Preparative Guards are a proven and cost effective way to extend the lifetime of your prep column. Our preparative guard columns require the use of a preparative guard holder.
Customer Specific Orders
  • If there is a Thermo Scientific stationary phase you are currently using and would like to obtain in a preparative scale not shown or would like to discuss a specific column dimension, we would be happy to discuss your requirements.
  • Please contact your local sales representative for Customer Specific Orders.
  • Custom built columns are not eligible for returns.
Specifica
Specifica
4300 psi (295 bar)
2 to 9
90 m²/g
L7
Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
5 μm
80 Å
60°C
C8
4%