Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ PREP XL C8 HPLC Columns
Achieve purification of moderately hydrophobic analytes on this solid core column.
Marca:  Thermo Scientific™ 74204-159270A
Codice prodotto. 16308636
  • 9669.86€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Preparative Column, Standard
150 mm
5 μm
80 Å
60°C
C8
4%
Yes
20 mm
4300 psi (295 bar)
2 to 9
90 m²/g
L7
Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Accucore™ PREP XL C8 HPLC Columns >