Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH gel a giunzione singola Accumet™ serie AE
Fisher Scientific™ accumet™ AE series pH electrodes support the accumet™ AE150 pH meter for routine pH measurements a budget-friendly price
Marca: Fisherbrand™ 13-620-108B
79.80 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ideale per uso generico per la misurazione del pH di campioni comuni, l'elettrodo pH a giunzione singola accumet serie AE è la scelta ideale per operazioni di misurazioni di routine in laboratorio.
Caratteristiche del prodotto:- Elettrodo pH combinato a giunzione singola
- Riferimento riempito di gel a bassa manutenzione
- Corpo in plastica resistente
- 90mm body length
- Connessione BNC
- 1 meter cable
Servizi
6 months
Specifica
BNC | |
Plastic | |
°° | |
13-636-AE150 accumet AE150 pH Meter | |
90 mm |
Singolo | |
1 to 13 | |
Elettrodo pH | |
°° |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
- Diversi produttori
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now