Learn More
Fisherbrand™ pHmetro portatile accumet™ AE6
The AE6 Portable pH Meters are ideal for quick, accurate conductivity or TDS checks in laboratories, field and schools.
528.00€ - 749.00€
Specifica
Precisione (mV) ±1
Precisione (pH) ±0,01
Precisione (Temperatura) ±0,5 °C
Da utilizzare con (applicazione) Water Quality Testing
Calibrazione 1.68, 4.01, 7, 10.01, 12.45
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
15523653
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
13-636-AE6
AE6 pH/ORP Meter, Rubber Armor/Stand, 3-in-1 pH/Temperature Combination Electrode ECFC7352901B and pH Carrying Kit
528.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15533653
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
13-636-AE6B
AE6 pH/ORP Meter, Rubber Armor/Stand, Double Junction pH Electrode ECFC7252201B and pH Carrying Kit
749.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Fisherbrand accumet AE6 Portable pH Meter, Includes: pH/Temp electrode, Accuracy: +/- 0.01pH, +/-0.5 deg.C, +/- 1mV, Range: -1000 to 1000 mV, 0 to 14, Resolution: 0.01, 1mV, 0.1 deg.C, Battery Type: 4 x AAA
 Caratteristiche del prodotto:
  • Calibrazione a pulsante multipunto (fino a cinque punti) con accuratezza di ±1% della scala completa
  • Scelta tra calibrazione automatica, rapida e semplice, o calibrazione manuale personalizzata prossima al campione
  • Definizione automatica dell'intervallo per misurazioni di conducibilità/TDS per risposta rapida e risoluzione impeccabile su un ampio intervallo di misurazione
  • Compensazione automatica della temperatura (ATC) per un'accuratezza ottimale in caso di variazioni di temperatura
  • Funzione "Hold" per bloccare temporaneamente la lettura; per semplificare l'osservazione
  • Spegnimento automatico per preservare la carica della batteria in caso di inutilizzo
  • Diagnostica automatica con messaggio di errore in codici, per una risoluzione semplice dei problemi
  • Ampio LCD personalizzato, per una visione ottimale anche da distanze elevate
  • Elettrodo con ATC integrata, progettato per ridurre al minimo l'intrappolamento di bolle d'aria durante la misurazione
  • Il rivestimento protettivo in gomma protegge il misuratore in caso di caduta ed è caratterizzato da un robusto supporto integrato per agevolare le operazioni sul banco
  • Kit misuratore contenente tutto il necessario per la calibrazione e la misurazione, in una custodia per il trasporto resistente
Applicazioni:
  • Test di routine: Per controlli rapidi e precisi di conducibilità o TDS in laboratori, sul campo e nelle scuole.
  • Ambiente/Settore agricolo: Utile per i controlli di agenti nutritivi e fertilizzanti nelle colture idroponiche e nelle industrie agricole.
  • Test di qualità dell'acqua: Per l'analisi di acqua dura, acqua non trattata, acqua industriale e di risciacquo, acqua potabile, acqua reflua, acqua di piscina e acqua di processo in entrata. Ideale per tutti i tipi di controllo, per l'industria grafica e per i test di qualità dell'acqua
Specifica
Specifica
±1
±0,5 °C
1.68, 4.01, 7, 10.01, 12.45
0.01
1 mV
°°
Automatic/Manual (0°C to 100°C)
Portable Meter
±0,01
Water Quality Testing
0 to 14
-1000 to +1000 mV
1 - 5
°
AAA
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ pHmetro portatile accumet™ AE6