Learn More
Fisherbrand™ Tester pH accumet™ AET15
Ampio display - il doppio display LCD offre una maggiore leggibilità ed informazioni complete sulle misurazioni
Marca: Fisherbrand™ 13-636-AET15
105.43 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
Large display screen - dual display LCD for enhanced readability, provides comprehensive meter information
Caratteristiche del prodotto:- Ampio schermo LCD doppio per una migliore leggibilità, con informazioni complete sul misuratore
- Involucro impermeabile e antipolvere, classificazione IP67, per salvaguardare l'integrità del tester anche in condizioni difficili. Lo strumento è galleggiante.
- Sensore sostituibile dall'utente, per riutilizzare più volte lo stesso corpo del misuratore
- Il sensore a doppia giunzione consente un utilizzo prolungato
- Calibrazione a pulsante con riconoscimento automatico del tampone: calibrazione rapida e semplice senza errori
- La compensazione automatica della temperatura (ATC) garantisce un'accuratezza ottimale in caso di variazioni della temperatura
- Scelta tra standard di tampone per pH USA o NIST con massimo 3 punti
- Lettura contemporanea della temperatura sul display
- Spegnimento automatico per preservare la carica della batteria in caso di inutilizzo
- Funzione “Hold” per bloccare temporaneamente la lettura, per semplificare l'osservazione
- Diagnostica automatica per la risoluzione semplice dei problemi (ad es. spia batteria, codici messaggio)
- Il risparmio energetico migliorato offre fino a 500 ore di utilizzo in più con un solo set di batterie
- Ampio display doppio personalizzato
- Diagnostica automatica
- Funzione Hold
- con ATC
Specifications
Tester per pH Fisherbrand accumet AE15 | |
±0,01 | |
-1 to 15 | |
USA: pH 4,01, 7,00, 10,01 NIST: pH 4,01, 6,86, 9,18 |
|
LCD (doppio display con indicatore della batteria, messaggi/codici di errore) | |
4 batterie alcaline a bottone da 1.5 V |
0,5 °C/0,9 °F | |
|
|
0.01 | |
0.1 °C, 0.1 °F | |
Batteria; spegnimento automatico dopo 8.5 minuti | |
> 500 ore |
Videos
-
Fisherbrand accumet AET15 pH and AET30 conductivity testers
Special Offers
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.