Learn More
Fisherbrand™ accumet™ FE150 Benchtop pH Meter
Provides the essential functions needed for routine pH measurements without complicated features and processes at a budget-friendly price.
352.00€ - 508.00€
Specifica
Precisione (mV) ±0.2 ±199.9 ±2 Beyond ±200
Uscite Recorder (±2000 mV)
Intervallo (pH) 0 to 14
Intervallo (mV) ±1999 mV
Risoluzione (mV) 0.1 mV (±199.9 mV); 1 mV Beyond ±200 mV
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Include Tipo Calibration Points Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Tipo Calibration Points Prezzo Quantità e disponibilità  
17721739
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
S35922
Meter, Electrode Stand, Universal Power Adapter (90 to 240 V, 50/60 Hz) Standard Set 1 to 5 with Automatic Buffer Recognition (ABR)
352.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17731739
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
S35923
Meter, Temperature Probe and Stand Education Set USA: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45; NIST: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45
435.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17741739
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
S35924
Meter, Double Junction pH Electrode, Temperature Probe and Stand Bio Set USA: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45; NIST: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45
508.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17751739
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
S35925
Meter, 13-620-FE6 3-in-1 Single-Junction Gel pH/ATC Electrode, and Stand 3-in-1 Set 1 to 5 with Automatic Buffer Recognition (ABR)
488.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed for routine pH measurements in the lab with convenience in mind – simple functionality, stored data sets in a non-volatile memory and meter-attachable electrode stand. The accumet FE150 pH meters offer efficient sample reading and recording with flexible display options to show display both pH and temperature or mV and temperature simultaneously.
  • One to five point pH calibration
  • Automatic buffer recognition with two pH buffer sets
  • pH slope and offset display
  • One point mV calibration
  • One point ATC temperature probe calibration
  • Automatic or manual temperature compensation
  • Ready icon to indicate measurement stability
  • Electrode condition icon to indicate status
  • 100 data set storage with non-volatile memory
Specifica
Specifica
±0.2 ±199.9 ±2 Beyond ±200
0 to 14
0.1 mV (±199.9 mV); 1 mV Beyond ±200 mV
°
100 Data Sets
AC/DC 9 V Adapter (110/220 VAC, 50/60 Hz)
Recorder (±2000 mV)
±1999 mV
°°
Offset in 0.1°C Increments; Offset Range: ±5°C
BNC, 2.5 mm Phono Plug, Reference Pin Tip, Ground
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ accumet™ FE150 Benchtop pH Meter