Learn More
Fisherbrand™ accumet™ XL250 Benchtop pH/ISE Dual Channel Meters
Provide advanced pH and ion measurements with simple operation and offer a large, vivid color touch-screen display. Fisherbrand accumet XL250 pH/ISE dual channel benchtop meters offer advanced features with simple operation to help ensure your measurements are reliable and your laboratory processes are efficient.
1480.00€ - 2080.00€
Specifica
Uscite RS232, USB-A, Mini-B USB, RJ45, stirrer port (2)
Accuracy Multiple
Precisione (ISE) 0.5% full scale (monovalent ion), 1% full scale (divalent ion)
Precisione (mV) ±
Precisione (pH) ±
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Modello Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Include Prezzo Quantità e disponibilità  
12850643
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
01X605301
XL250 Dual pH/ISE Meter Meter, electrode arm, RS-232 and USB cables, and 110/220V power supply
1480.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12860643
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
01X610101
XL250 Dual pH/ISE Kit Meter, TRIS compatible accuTupH pH electrode (13-620-183A), ATC probe (13-620-19), electrode arm, RS-232 and USB cables, and 110/220V power supply
1610.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12890643
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
01X610301
XL250 Dual pH/ISE Ammonia Kit Meter, 13-620-509 ammonia electrode, TRIS compatible accuTupH pH electrode (13-620-183A), ATC probe (13-620-19), electrode arm, RS-232 and USB cables, and 110/220V power supply
2080.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ accumet™ XL250 Benchtop pH/ISE Dual Channel Meters