Learn More
Fisherbrand™ accumet™ XL500 Benchtop Dual pH/ISE and Conductivity Meters
Provide advanced measurements with simple operation and offer a large, vivid color touch-screen display that allows for dynamic functionality. Fisherbrand accumet XL500 dual pH/ISE/conductivity benchtop meters offer advanced features with simple operation to help ensure your measurements are reliable and your laboratory processes are efficient.
2045.00€ - 2110.00€
Specifica
Uscite RS232, USB-A, Mini-B USB, RJ45, stirrer port (2)
Accuracy Multiple
Precisione (conduttività) ±1% FS
Precisione (ISE) 0.5% full scale (monovalent ion), 1% full scale (divalent ion)
Precisione (mV) ±
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Include Prezzo Quantità e disponibilità  
12800653
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
01X610401
XL500 Dual pH/ISE/Conductivity Kit Meter, TRIS compatible accuTupH pH electrode (13-620-183A), ATC probe (13-620-19), Conductivity/Temp. probe (13-620-100), electrode arm, RS-232 and USB cables, and 110/220V power supply
2110.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12880643
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
01X605401
XL500 Dual pH/ISE/Conductivity Meter Meter, electrode arm, RS-232 and USB cables, and 110/220V power supply
2045.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Vedi altri risultati
Specifications
Vedi altri risultati
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ accumet™ XL500 Benchtop Dual pH/ISE and Conductivity Meters