Learn More
Fisherbrand™ accumet™ XL600 Benchtop Dual pH/ISE, Conductivity and Dissolved Oxygen Meters
Provide advanced measurements with simple operation and offer a large, vivid color touch-screen display. Fisherbrand accumet XL600 pH/ISE/conductivity/DO benchtop meters offer advanced features with simple operation to help ensure your measurements are reliable and your laboratory processes are efficient.
2240.00€ - 3050.00€
Specifica
Uscite RS232, USB-A, Mini-B USB, RJ45, stirrer port (2)
Accuracy Multiple
Precisione (conduttività) ±1% FS
Precisione (DO) 0.1 +1 LSD
Precisione (ISE) 0.5% full scale (monovalent ion), 1% full scale (divalent ion)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Modello Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Include Prezzo Quantità e disponibilità  
12820653
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
01X605501
XL600 Dual pH/ISE/Conductivity/DO Meter Meter, electrode arm, RS-232 and USB cables, and 110/220V power supply
2240.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12810653
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
01X610501
XL600 Dual pH/ISE/Conductivity/DO Kit Meter, TRIS compatible accuTupH pH electrode (13-620-183A), ATC probe (13-620-19), Conductivity/Temp. probe (13-620-100), electrode arm, RS-232 and USB cables, and 110/220V power supply
2410.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12830653
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
01X610601
XL600 Dual pH/ISE/Conductivity/DO Deluxe Kit Meter, self-stirring BOD probe (13-620-SSP), TRIS compatible accuTupH pH electrode (13-620-183A), ATC probe (13-620-19), Conductivity/Temp probe (13-620-100), electrode arm, RS-232 and USB cables, and 110/220V power supply
3050.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ accumet™ XL600 Benchtop Dual pH/ISE, Conductivity and Dissolved Oxygen Meters