Learn More
Acetaminophen, MedChemExpress
MedChemExpress Acetaminophen (Paracetamol) is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with an IC50 of 25.8 μM; is a widely used antipyretic and analgesic agent. Acetaminophen is a potent hepatic N-acetyltransferase 2 (NAT2) inhibitor.
Marca:  Medchem Express HY-66005
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16408168
  • 133.65€ / 10g
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Acetaminophen (Paracetamol) is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with an IC50 of 25.8 μM
Specifica
Specifica
Acetaminophen
White
C8H9NO2
Paracetamol 4-Acetamidophenol 4'-Hydroxyacetanilide
O=C(C)NC1=CC=C(O)C=C1
151.16
Research
COVID-19-immunoregulation
103-90-2
Research
10 g
DMSO : 250 mg/mL (1653.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (66.16 mM; Need ultrasonic)
151.16
98.79%
Powder
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only