Learn More
Acetaminophen, MedChemExpress
MedChemExpress Acetaminophen (Paracetamol) is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with an IC50 of 25.8 μM; is a widely used antipyretic and analgesic agent. Acetaminophen is a potent hepatic N-acetyltransferase 2 (NAT2) inhibitor.
79.65€ - 126.90€
Specifica
CAS | 103-90-2 |
---|---|
Formula molecolare | C8H9NO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 151.16 |
Percent Purity | 98.79% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16440618
|
Medchem Express
HY-66005 |
5 g |
79.65€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16408168
|
Medchem Express
HY-66005 |
10 g |
126.90€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Acetaminophen (Paracetamol) is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with an IC50 of 25.8 μMSpecifica
103-90-2 | |
C8H9NO2 | |
151.16 | |
98.79% |
Sicurezza e movimentazione
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.