Learn More
Acetic Acid, 2M (2N ≈12%), Pure, Ready To Use Codice prodotto.: 10122050
Acetic Acid, 2M (2N ≈12%), Pure, Ready To Use
Codice prodotto. 10122050
2.5 L, HDPE plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Codice prodotto. 10122050
Marca: Fisher Chemical J/0549/PB17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
CAS 64-19-7
Punti di ebollizione 100°C
Colore Colorless
Formula molecolare C2H4O2
Numero MDL MFCD00036152
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
IUPAC Name acido acetico
Molecular Weight (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Quantità 2.5 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2526880 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/02/2025 Catalog NumberJ/0549/PB17
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic acid, 2M, (2N approx.12%), ready to use
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid
Titolo del prodotto
Acetic Acid, 2M (2N ≈12%), Pure, Ready To Use >