Learn More
Acetic Acid, 5% vol. Solution, Chem-Lab Codice prodotto.: 14820271
Acetic Acid, 5% vol. Solution, Chem-Lab
Codice prodotto. 14820271
1 L, PE
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
PE
Codice prodotto. 14820271
Marca: Chem Lab CL02.0109.1000
For laboratory use, ASTM D-4045
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Numero MDL MFCD00036152
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Concentrazione 50mL CH3COOH / 1L H2O
IUPAC Name acido acetico
Molecular Weight (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Peso formulazione 60.05g/mol
Densità 1.01g/mL
Quantità 1 L
Imballaggio PE
Titolo del prodotto
Acetic Acid, 5% vol. Solution, Chem-Lab >