Learn More
Acetic acid, 99.5%, pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10230753
Acetic acid, 99.5%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10230753
5 L, Plastic drum
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass Bottle
Plastic drum
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Codice prodotto. 10230753
Marca: Thermo Scientific Acros 124040050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid
Punto di fusione 16.0°C to 16.5°C
Punti di ebollizione 117.0°C to 118.0°C
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Indice di Merck 15, 54
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, glycerol, ether and, carbon tetrachloride, practically insoluble in carbon disulfide
Peso formulazione 60.05
Percent Purity 99.5%
Grado Pure
Densità 1.0480g/mL
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità 40°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic drum
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3700 to 1.3730
Gravità specifica 1.048
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0427447 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/06/2024 Catalog Number124040250,124040050,124040010,124040025
Numero di lottoA0459950 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/02/2024 Catalog Number124040250,124040050,124040010,124040025
Numero di lottoA0458844 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/12/2023 Catalog Number124040250,124040050,124040010,124040025
Numero di lottoA0452935 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/05/2023 Catalog Number124040250,124040050,124040010,124040025
Numero di lottoA0395072 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number124040250,124040050,124040010,124040025
Titolo del prodotto
Acetic acid, 99.5%, pure, Thermo Scientific Chemicals >