Learn More
Acetic acid, glacial, ACS, 99.7+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11485160
Acetic acid, glacial, ACS, 99.7+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11485160
4 x 500 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2 L
4 x 500 mL
Codice prodotto. 11485160
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036289.AY
Richiesta di formato massivo o personalizzato
It is used in the production of cellulose acetate for photographic film, polyvinyl acetate for wood glue, synthetic fibers and fabrics. It is used as table vinegar, as preservative and as intermediate in the chemical industry. It is useful for the extraction of glazed ceramic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid
Nota nome Glacial
pH 2.5
Punto di fusione 16.6°C
Punti di ebollizione 118.1°C
Intervallo percentuale saggio 99.7+%
Numero UN UN2789
Indice di Merck 14,55
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 60.05
Percent Purity ≥99.7%
Grado ACS
Densità 1.049 g/mL
Quantità 4 x 500 mL
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Odore Pungent
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3721
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN03L023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/02/2025 Catalog Number036289.AE,036289.K3,036289.AY,036289.AP
Numero di lottoM28L042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number036289.AE,036289.K3,036289.AY,036289.AP
Numero di lottoM22L008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/01/2025 Catalog Number036289.AE,036289.AY,036289.K3,036289.AP
Numero di lottoM13L019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/01/2025 Catalog Number036289.AE,036289.AY,036289.K3,036289.AP
Numero di lottoM13L014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/01/2025 Catalog Number036289.AE,036289.AY,036289.K3,036289.AP
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic acid, glacial
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid
Titolo del prodotto
Acetic acid, glacial, ACS, 99.7+%, Thermo Scientific Chemicals >