Learn More
Acetic Acid Glacial, Certified AR for analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Descrizione
C2H4O2, CAS Number-64-19-7, acetasol, acide acetique, essigsaeure, vinegar acid, ethanoic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, glacial, ethylic acid, 2.5L, 117 deg.C, CHEBI:15366, Colorless, 60.05g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 deg.C, 36152, 60.052, <-0.1ppm
Specifica
Specifica
pH | 2.5 |
Punto di fusione | 16°C |
Punti di ebollizione | 117°C |
Colore | Colorless |
Peso formulazione | 60.05g/mol |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Plastic Coated Glass bottle |
Forma fisica | Liquid |
Densità vapore | 2.1 |
Pressione del vapore | 1.52kPa at 20°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetic acid
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Acetic Acid Glacial, Certified AR for analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™ >