Learn More
Acetic acid, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5%, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 kg
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetic Acid |
Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Formula lineare | CH3CO2H |
Numero UN | 2789 |
Beilstein | 506007 |
Peso formulazione | 60.05g/mol |
Percent Purity | 99.8 to 100.5% |
Grado | puriss. |
Densità | 1.049 g/mL at 25°C |
Quantità | 1 L |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
O3230 | Certificato di analisi | 19/02/2025 | 27225-1L |
N1870 | Certificato di analisi | 08/01/2025 | 27225-1L |
K3310 | Certificato di analisi | 06/04/2023 | 27225-1L |
K2020 | Certificato di analisi | 30/03/2023 | 27225-2.5L,27225-30KG,27225-4X2.5L,27225-60KG,27225-6X1L,27225-10KG,27225-1L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetic acid
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Acetic acid, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5%, Honeywell Fluka™ >